Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01531100_m1
          See other CDC7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdc7
          Gene Name:
          cell division cycle 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 3826658 - 3846891 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01531100_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdc7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108352.1 NP_001101822.1 4 - 5 508 63
          XM_006250570.2 XP_006250632.1 3 - 4 340 63
          XM_008769940.1 XP_008768162.1 2 - 3 221 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001274.rn.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the XM_008769940.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via break-induced replication
          DNA replication initiation
          phagocytosis
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of cell shape
          positive regulation of nuclear cell cycle DNA replication
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          peptidyl-serine phosphorylation
          cell cycle phase transition
          cell division
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P21295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146780 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P21295 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P21295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P21295 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21295 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71350 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10775231 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400009518.rn.1 TC1400001274.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775231 - -
          Rat Genome U34 Set E12365cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21934968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358194 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline