Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01531309_m1
          See other TRIM26 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim26
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 26
          Gene Aliases:
          Znf173
          Chromosome Location:
          Chr.20: 2203176 - 2224463 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01531309_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim26
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011665.2 NP_001011665.1 4 - 5 727 82
          XM_008772692.1 XP_008770914.1 3 - 4 674 82
          XM_008772693.1 XP_008770915.1 2 - 3 2297 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000997.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim26

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          innate immune response
          negative regulation of viral entry into host cell
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of viral release from host cell
          molecular_function
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P151617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P21438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193057 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P21438 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P21438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P151617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P21438 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103536 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830932 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378293_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378293_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383369_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383369_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378293_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383369_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378293_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383369_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007891.rn.1 TC2000000997.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378293_at - -
          Rat Expression Set 230 1383369_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383369_at - -
          Rat Expression Set 230 1378293_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830932 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946160_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234967_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376904 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline