Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01531930_m1
          See other RGD1311805 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1311805
          Gene Name:
          similar to RIKEN cDNA 2400010D15
          Gene Aliases:
          C18orf8
          Chromosome Location:
          Chr.18: 3597240 - 3617160 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01531930_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1311805
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009638.1 NP_001009638.1 14 - 15 1373 59
          GenBank mRNA BC087672.1 - 14 - 15 1373 7317049 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000041.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RGD1311805

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68616 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16725 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16725 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16725 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25586 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19303 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65856 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10800216 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374047_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374047_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374047_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374047_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800000385.rn.1 TC1800000041.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374047_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374047_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800216 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI180249_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354252 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69539 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-xpdfw:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline