Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01532593_m1
          See other ZFP641 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp641
          Gene Name:
          zinc finger protein 641
          Gene Aliases:
          RGD1310412, Znf641
          Chromosome Location:
          Chr.7: 139897574 - 139907624 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01532593_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp641
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106792.1 NP_001100262.1 5 - 6 575 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003839.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          nucleic acid binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P071854 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P071858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P071854 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P071858 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P071854 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P071858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P071858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P071854 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P338081 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89136 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10906840 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030757.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030758.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030755.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030760.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030759.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030761.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030762.rn.1 TC0700003839.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906840 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22114118 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357647 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline