Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01533440_m1
          See other TARS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tars2
          Gene Name:
          threonyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative)
          Gene Aliases:
          RGD1308283, Tarsl1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 197861071 - 197881349 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01533440_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tars2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014040.1 NP_001014062.1 17 - 18 2045 63
          XM_008761308.1 XP_008759530.1 18 - 19 4564 63
          GenBank mRNA BC079154.1 - 17 - 18 2045 7128703 63
          FQ232225.1 - 9 - 10 1023 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004217.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tars2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          aminoacyl-tRNA synthetase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          threonyl-tRNA aminoacylation
          threonine-tRNA ligase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P218011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P041307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84473 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P041307 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P218011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P218011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P041307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P218011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P041307 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P810408 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84668 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96324 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24151 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825042 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373760_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373760_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375753_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375753_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373760_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375753_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373760_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375753_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028914.rn.1 TC0200004217.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375753_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373760_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375753_at - -
          Rat Expression Set 230 1373760_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825042 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21281995 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21548458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1649932 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-l697b:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline