Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01533846_m1
          See other AMPD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ampd1
          Gene Name:
          adenosine monophosphate deaminase 1
          Gene Aliases:
          Ampd01, RATAMPD01
          Chromosome Location:
          Chr.2: 205568935 - 205589961 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01533846_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ampd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138876.1 NP_620231.1 10 - 11 1398 76
          XM_006233060.2 XP_006233122.1 9 - 10 1475 76
          XM_008761369.1 XP_008759591.1 9 - 10 1398 76
          GenBank mRNA FQ214856.1 - 3 - 4 497 76
          J02811.1 - 10 - 11 1398 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001879.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ampd1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          deaminase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to organic substance
          IMP salvage
          AMP deaminase activity
          myosin heavy chain binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P276087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P276087 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P276087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P276087 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P400363 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P276087 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68187 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68799 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81081 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817943 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398306_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398306_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398306_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398306_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012788.rn.1 TC0200001879.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398306_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398306_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817943 - -
          Rat Genome U34 Set M37942exon#2-3_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M98819mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M37941mRNA_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21838353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359380 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62468 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline