Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01534325_g1
          See other APH1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aph1a
          Gene Name:
          APH1A gamma secretase subunit
          Gene Aliases:
          RGD1311546
          Chromosome Location:
          Chr.2: 198006269 - 198010992 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01534325_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aph1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014255.1 NP_001014277.1 4 - 5 673 80
          XM_006232977.2 XP_006233039.1 4 - 5 726 80
          GenBank mRNA BC087081.1 - 4 - 5 673 7189126 80

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aph1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metanephros development
          proteolysis
          membrane protein ectodomain proteolysis
          Notch receptor processing
          protein processing
          membrane protein intracellular domain proteolysis
          amyloid precursor protein catabolic process
          positive regulation of catalytic activity
          endopeptidase activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P836445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521942 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P836445 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P836445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P836445 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P836445 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P19892 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11997 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817448 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817446 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388885_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388885_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388885_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388885_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011707.rn.1 TC0200001734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011704.rn.1 TC0200001734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011703.rn.1 TC0200001734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011705.rn.1 TC0200001734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200011706.rn.1 TC0200001734.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388885_at - -
          Rat Expression Set 230 1388885_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817446 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800566_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800566_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946493_r_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231238_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21595128 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373565 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline