Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01534922_m1
          See other SCARA5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scara5
          Gene Name:
          scavenger receptor class A, member 5
          Gene Aliases:
          RGD1306539
          Chromosome Location:
          Chr.15: 49069142 - 49177159 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01534922_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scara5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001135855.1 NP_001129327.1 8 - 9 1680 58
          XM_006252204.2 XP_006252266.1 8 - 9 1721 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000739.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular iron ion homeostasis
          endocytosis
          receptor-mediated endocytosis
          regulation of gene expression
          regulation of blood coagulation
          cellular response to heat
          iron ion transmembrane transport
          protein homotrimerization
          scavenger receptor activity
          ferritin receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P137423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162874 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P626433 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P438426 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P626433 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P438426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P626433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P438426 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P438426 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10781131 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384707_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384707_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500005152.rn.1 TC1500000739.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500005151.rn.1 TC1500000739.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384707_at - -
          Rat Expression Set 230 1384707_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781131 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22031555 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357006 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline