Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01535682_g1
          See other COMMD7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Commd7
          Gene Name:
          COMM domain containing 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 149101242 - 149115209 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01535682_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Commd7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001030029.1 NP_001025200.1 4 - 5 387 156
          XM_006235309.2 XP_006235371.1 4 - 5 385 156
          XM_008762310.1 XP_008760532.1 4 - 5 385 156
          GenBank mRNA BC099753.1 - 4 - 5 387 5623299 156
          FQ225978.1 - 4 - 5 346 156
          FQ233492.1 - 4 - 5 322 156

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004511.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Commd7

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          NF-kappaB binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P17772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119600 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17772 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P17772 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17772 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3691 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850878 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377126_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384021_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377126_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376493_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384021_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376493_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384021_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376493_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384021_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376493_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034532.rn.1 TC0300004511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034531.rn.1 TC0300004511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034533.rn.1 TC0300004511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034534.rn.1 TC0300004511.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376493_at - -
          Rat Expression Set 230 1376493_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377126_at - -
          Rat Expression Set 230 1377126_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384021_at - -
          Rat Expression Set 230 1384021_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850878 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850785_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964939_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350253 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline