Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01535773_m1
          See other ABHD12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Abhd12
          Gene Name:
          abhydrolase domain containing 12
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 146630298 - 146690375 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01535773_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Abhd12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024314.1 NP_001019485.1 12 - 13 1313 67
          GenBank mRNA BC078918.1 - 12 - 13 1313 7096446 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004437.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Abhd12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphatidylserine catabolic process
          adult walking behavior
          response to auditory stimulus
          acylglycerol catabolic process
          acylglycerol lipase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P10403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7729 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10403 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10403 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10403 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P523016 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31046 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12168 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29081 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71785 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850668 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389594_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389594_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389594_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389594_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034073.rn.1 TC0300004437.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389594_at - -
          Rat Expression Set 230 1389594_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850668 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924737_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21728236 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline