Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01535988_m1
          See other PLAGL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plagl2
          Gene Name:
          pleiomorphic adenoma gene-like 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 148709564 - 148722786 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01535988_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plagl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106528.1 NP_001099998.1 2 - 3 464 122
          XM_006235285.2 XP_006235347.1 2 - 3 508 122

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004505.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase II promoter
          lipid metabolic process
          post-embryonic development
          chylomicron assembly
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065041 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065041 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18996 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P495542 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P148370 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29172 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76394 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850859 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373091_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373091_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373091_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373091_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034480.rn.1 TC0300004505.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034486.rn.1 TC0300004505.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034488.rn.1 TC0300004505.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034487.rn.1 TC0300004505.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300034490.rn.1 TC0300004505.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373091_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373091_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850859 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102576_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22220925 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369580 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline