Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01536509_m1
          See other CFAP20 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cfap20
          Gene Name:
          cilia and flagella associated protein 20
          Gene Aliases:
          Gtl3
          Chromosome Location:
          Chr.19: 10024938 - 10038838 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01536509_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cfap20
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037978.1 NP_001033067.1 2 - 3 335 137
          XM_006255083.1 XP_006255145.1 2 - 3 421 137
          GenBank mRNA BC099768.1 - 2 - 3 335 7932140 137

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000087.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cfap20

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyglutamylation
          cilium morphogenesis
          regulation of cilium beat frequency involved in ciliary motility
          positive regulation of cell motility
          positive regulation of feeding behavior
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P562435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30050 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P562435 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P562435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P562435 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P562435 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P241338 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30101 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10805895 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371524_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371524_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371524_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371524_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900000646.rn.1 TC1900000087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900000647.rn.1 TC1900000087.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371524_at - -
          Rat Expression Set 230 1371524_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805895 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012256_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21167393 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359865 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline