Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01536591_m1
          See other CCL22 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccl22
          Gene Name:
          chemokine (C-C motif) ligand 22
          Gene Aliases:
          Mdc, Scya22
          Chromosome Location:
          Chr.19: 10674189 - 10681145 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01536591_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccl22
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057203.1 NP_476551.1 2 - 3 219 98
          GenBank mRNA AF163477.1 - 2 - 3 164 98
          AF432871.2 - 2 - 3 196 98
          BC088218.1 - 2 - 3 219 7384271 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000994.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccl22

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytokine intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune response
          biological_process
          cell chemotaxis
          molecular_function
          chemokine activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248884 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157748 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P157748 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P496519 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15900 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82553 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10809273 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370619_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370620_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370619_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370620_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370620_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370619_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370620_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370619_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900007930.rn.1 TC1900000994.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370620_at - -
          Rat Expression Set 230 1370620_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370619_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370619_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373049 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51604 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline