Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01536906_m1
          See other KATNB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Katnb1
          Gene Name:
          katanin p80 (WD repeat containing) subunit B 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 10340027 - 10360315 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01536906_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Katnb1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024746.1 NP_001019917.1 3 - 4 284 128
          XM_006255078.1 XP_006255140.1 4 - 5 660 128
          XM_008772277.1 XP_008770499.1 4 - 5 601 128
          XM_008772278.1 XP_008770500.1 4 - 5 732 128
          XM_008772279.1 XP_008770501.1 4 - 5 783 128
          XM_008772280.1 XP_008770502.1 4 - 5 661 128
          GenBank mRNA AY953248.1 - 3 - 4 284 128
          BC161823.1 - 3 - 4 530 128

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000981.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Katnb1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of microtubule depolymerization
          mitotic chromosome movement towards spindle pole
          metabolic process
          positive regulation of cell death
          positive regulation of neuron projection development
          positive regulation of microtubule depolymerization
          microtubule severing
          cell division
          protein binding
          microtubule binding
          microtubule-severing ATPase activity
          dynein binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37440 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16688 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16688 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16688 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10069 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44514 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10809167 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375188_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375188_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375188_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375188_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900007737.rn.1 TC1900000981.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375188_at - -
          Rat Expression Set 230 1375188_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809167 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858769_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21034368 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351109 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline