Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01537005_m1
          See other SAMD8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Samd8
          Gene Name:
          sterile alpha motif domain containing 8
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 2685504 - 2731062 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01537005_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Samd8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012040.1 NP_001012040.1 4 - 5 1025 62
          XM_006251640.1 XP_006251702.1 4 - 5 1063 62
          GenBank mRNA BC082100.1 - 4 - 5 1025 7134467 62
          FQ219794.1 - 4 - 5 1063 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001245.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Samd8

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          ceramide biosynthetic process
          regulation of ceramide biosynthetic process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P17072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125480 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P17072 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17072 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27436 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71250 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40951 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40599 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782220 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393932_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393932_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393932_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393932_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500007740.rn.1 TC1500001245.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393932_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393932_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782220 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI060175_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21127270 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376783 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline