Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01537127_m1
          See other KCNK16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnk16
          Gene Name:
          potassium channel, two pore domain subfamily K, member 16
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 4474732 - 4482196 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01537127_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kcnk16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109520.1 NP_001102990.1 1 - 2 220 94
          XM_006251660.2 XP_006251722.1 2 - 3 353 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000051.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          potassium ion transport
          potassium ion transmembrane transport
          potassium channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P125072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P055965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P055972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137726 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P055972 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P125072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P055965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P125072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P055965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P055972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P055965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P055972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P125072 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10779168 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500000632.rn.1 TC1500000051.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500000633.rn.1 TC1500000051.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779168 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21608606 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline