Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01537694_m1
          See other SYNPR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Synpr
          Gene Name:
          synaptoporin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 14558613 - 14737916 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01537694_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Synpr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023974.1 NP_076464.1 4 - 5 801 67
          XM_008770570.1 XP_008768792.1 4 - 5 1013 67
          GenBank mRNA AF306459.1 - 4 - 5 801 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001381.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Synpr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P132937 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4508 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15297 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132937 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15297 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P132937 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15297 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62020 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104852 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98818 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19951 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78971 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77788 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 263 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64196 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46076 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19611 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20953 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101414 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42262 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39433 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782590 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368865_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368864_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368864_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368865_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368865_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368865_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368864_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368864_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500008805.rn.1 TC1500001381.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500008804.rn.1 TC1500001381.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368865_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368864_at - -
          Rat Expression Set 230 1368864_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368865_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782590 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21090699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363264 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69992 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline