Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01537807_m1
          See other PSMD6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psmd6
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 6
          Gene Aliases:
          P44s10
          Chromosome Location:
          Chr.15: 12407557 - 12416094 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01537807_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psmd6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198730.2 NP_942025.1 6 - 7 1041 66
          GenBank mRNA BC059159.1 - 6 - 7 1046 6887177 66
          FQ212955.1 - 6 - 7 1041 66
          FQ213627.1 - 6 - 7 1065 66
          FQ214459.1 - 6 - 7 1041 66
          FQ215751.1 - 6 - 7 1041 66
          FQ229068.1 - 6 - 7 1063 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000125.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psmd6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P716371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6589 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P716371 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1003517 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76395 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70335 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10779357 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371851_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371851_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371851_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500000999.rn.1 TC1500000125.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001000.rn.1 TC1500000125.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500000998.rn.1 TC1500000125.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371851_at - -
          Rat Expression Set 230 1371851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779357 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145614_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21192785 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366159 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58455 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline