Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01537993_m1
          See other FLNB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Flnb
          Gene Name:
          filamin B, beta
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 18750152 - 18883020 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01537993_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Flnb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107288.1 NP_001100758.1 7 - 8 1279 64
          XM_006251780.2 XP_006251842.1 7 - 8 1340 64
          XM_006251781.2 XP_006251843.1 7 - 8 1340 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001420.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          keratinocyte development
          epithelial cell morphogenesis
          skeletal muscle tissue development
          biological_process
          actin cytoskeleton organization
          cell differentiation
          molecular_function
          actin binding
          identical protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P513145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64546 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P513145 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P513145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P513145 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P295151 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11945 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5703 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71042 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77511 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782718 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782719 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782704 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388401_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391827_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391827_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388401_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388401_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391827_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391827_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388401_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500009085.rn.1 TC1500001420.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388401_at - -
          Rat Expression Set 230 1388401_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391827_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391827_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782704 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892820_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21886362 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362723 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0