Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01538192_m1
          See other NKD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nkd1
          Gene Name:
          naked cuticle homolog 1 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 19434731 - 19509087 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01538192_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nkd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001271381.1 NP_001258310.1 9 - 10 787 61
          XM_008772413.1 XP_008770635.1 8 - 9 952 61
          GenBank mRNA BC168970.1 - 8 - 9 1149 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001096.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of Wnt signaling pathway
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of non-canonical Wnt signaling pathway via JNK cascade
          negative regulation of convergent extension involved in axis elongation
          positive regulation of Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          calcium ion binding
          PDZ domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14702 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082678 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082678 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P562483 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P436265 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48933 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22793 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10809678 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389112_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389112_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375959_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382726_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382726_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375959_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389112_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382726_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389112_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382726_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900008798.rn.1 TC1900001096.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375959_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389112_at - -
          Rat Expression Set 230 1389112_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375959_at - -
          Rat Expression Set 230 1382726_at - -
          Rat Expression Set 230 1382726_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809678 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011720_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007970_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22332204 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349515 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline