Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01538245_g1
          See other CYLD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyld
          Gene Name:
          cylindromatosis (turban tumor syndrome)
          Gene Aliases:
          LRRGT00003, Rp1, Rp1h
          Chromosome Location:
          Chr.19: 19260506 - 19323817 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01538245_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cyld
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017380.1 NP_001017380.1 7 - 8 1701 57
          XM_008772408.1 XP_008770630.1 7 - 8 2950 57
          GenBank mRNA BC082001.1 - 7 - 8 1701 57

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytoplasmic translation
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of mitotic cell cycle
          biological_process
          Wnt signaling pathway
          protein deubiquitination
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of NF-kappaB import into nucleus
          negative regulation of T cell differentiation
          necroptotic process
          regulation of microtubule cytoskeleton organization
          protein K63-linked deubiquitination
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          ripoptosome assembly involved in necroptotic process
          regulation of cilium assembly
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          molecular_function
          structural constituent of ribosome
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          zinc ion binding
          protein kinase binding
          Lys63-specific deubiquitinase activity
          proline-rich region binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P116665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38232 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P116665 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P116665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P116665 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P256261 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64232 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100981 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10867416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10809643 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391091_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392958_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379287_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379287_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391091_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392958_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900008752.rn.1 TC1900001090.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392958_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392958_at - -
          Rat Expression Set 230 1379287_at - -
          Rat Expression Set 230 1391091_at - -
          Rat Expression Set 230 1391091_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379287_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809643 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891580_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22103009 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374817 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline