Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01637063_g1
          See other ATPIF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atpif1
          Gene Name:
          ATPase inhibitory factor 1
          Gene Aliases:
          Atpi, IF1PA
          Chromosome Location:
          Chr.5: 150719570 - 150723287 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01637063_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atpif1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012915.2 NP_037047.2 2 - 3 213 63
          GenBank mRNA BC126065.1 - 2 - 3 178 7442425 63
          D13122.1 - 2 - 3 213 63
          FQ221416.1 - 2 - 3 198 63
          FQ229412.1 - 2 - 3 175 63

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atpif1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of endothelial cell proliferation
          heme biosynthetic process
          regulation of gene expression
          erythrocyte differentiation
          negative regulation of nucleotide metabolic process
          protein homooligomerization
          protein homotetramerization
          negative regulation of hydrolase activity
          mitochondrial depolarization
          reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway
          regulation of mitophagy
          regulation of protein targeting to mitochondrion
          calmodulin binding
          ATPase inhibitor activity
          protein homodimerization activity
          angiostatin binding
          ATPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P205572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539130 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P205572 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P205572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P205572 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P205572 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10872692 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389270_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371230_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371229_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371229_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369588_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389270_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369588_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371230_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371229_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369588_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371230_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369588_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371229_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371230_PM_x_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500028043.rn.1 TC0500003755.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500028044.rn.1 TC0500003755.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369588_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371230_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1371229_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369588_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371229_at - -
          Rat Expression Set 230 1371230_PM_x_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872692 - -
          Rat Genome U34 Set D13122_i_at - -
          Rat Genome U34 Set M35300_f_at - -
          Rat Genome U34 Set D13122_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891873_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012424_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008223_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21876675 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375562 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline