Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01637788_m1
          See other SLC26A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc26a1
          Gene Name:
          solute carrier family 26 (anion exchanger), member 1
          Gene Aliases:
          sat-1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 2050805 - 2056091 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01637788_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc26a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022287.2 NP_071623.2 2 - 3 630 62
          GenBank mRNA BC085735.1 - 2 - 3 630 7108820 62
          L23413.1 - 2 - 3 952 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000031.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc26a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chloride transport
          sulfate transport
          oxalate transport
          anion transmembrane transport
          sulfate transmembrane transport
          chloride transmembrane transport
          secondary active sulfate transmembrane transporter activity
          chloride transmembrane transporter activity
          sulfate transmembrane transporter activity
          anion:anion antiporter activity
          oxalate transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60537 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12200 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12200 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12200 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701885029 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700935303 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52150 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701885029 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700935303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10770920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10775001 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368600_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368600_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368600_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368600_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000211.rn.1 TC1400000031.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000212.rn.1 TC1400000031.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368600_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368600_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770920 - -
          Rat Genome U34 Set L23413_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22122470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350537 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65032 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline