Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01640245_m1
          See other FCAR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fcar
          Gene Name:
          Fc fragment of IgA, receptor for
          Gene Aliases:
          CD89
          Chromosome Location:
          Chr.1: 73230392 - 73263462 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01640245_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fcar
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_201992.1 NP_973721.1 674 94
          GenBank mRNA AB109766.1 - 674 94
          AB109767.1 - 674 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004805.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fcar

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune response
          intracellular signal transduction
          receptor signaling protein activity
          IgA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P077323 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P519948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P077323 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P519948 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P077323 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P519948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P077323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P519948 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P519948 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10718934 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100037845.rn.1 TC0100004805.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100037846.rn.1 TC0100004805.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100037844.rn.1 TC0100004805.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21584004 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21727692 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358847 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53795 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline