Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01642244_m1
          See other PRL3C1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prl3c1
          Gene Name:
          Prolactin family 3, subfamily c, member 1
          Gene Aliases:
          Prlpi, Prlpj
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42812517 - 42818305 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01642244_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prl3c1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031316.1 NP_112606.1 2 - 3 233 95
          GenBank mRNA AB019119.1 - 2 - 3 233 95
          AB019945.1 - 2 - 3 224 95
          AF150741.1 - 2 - 3 233 95
          AF234638.1 - 2 - 3 224 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001780.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prl3c1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peptide hormone

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16855 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080734 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080734 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12548 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21181 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10798290 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368107_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368107_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368107_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368107_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700012233.rn.1 TC1700001780.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368107_at - -
          Rat Expression Set 230 1368107_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798290 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231614_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21792070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369785 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61843 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline