Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01644964_m1
          See other PIK3R1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pik3r1
          Gene Name:
          phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha)
          Gene Aliases:
          PI3KA
          Chromosome Location:
          Chr.2: 31742326 - 31816385 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01644964_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pik3r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013005.1 NP_037137.1 14 - 15 1984 78
          XM_006231868.2 XP_006231930.1 9 - 10 2170 78
          XM_008760659.1 XP_008758881.1 9 - 10 3620 78
          GenBank mRNA D64045.1 - 14 - 15 1984 78
          D64048.1 - 9 - 10 1174 78
          D78486.1 - 9 - 10 1084 78
          U50412.1 - 9 - 10 1178 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002755.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pik3r1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular glucose homeostasis
          response to yeast
          positive regulation of protein phosphorylation
          negative regulation of cell-matrix adhesion
          glucose metabolic process
          protein phosphorylation
          aging
          response to nutrient
          insulin receptor signaling pathway
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          response to fructose
          response to iron(II) ion
          negative regulation of heart rate
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          protein transport
          negative regulation of cell-cell adhesion
          B cell differentiation
          positive regulation of cell migration
          response to estradiol
          response to progesterone
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          response to insulin
          cellular response to insulin stimulus
          positive regulation of RNA splicing
          response to testosterone
          cellular response to UV
          response to endoplasmic reticulum stress
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          response to drug
          positive regulation of transcription factor import into nucleus
          negative regulation of apoptotic process
          response to amino acid
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          response to ethanol
          positive regulation of myoblast differentiation
          negative regulation of osteoclast differentiation
          negative regulation of blood pressure
          negative regulation of proteolysis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          phosphatidylinositol phosphorylation
          insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          protein stabilization
          response to glucocorticoid
          NFAT protein import into nucleus
          response to cAMP
          growth hormone receptor signaling pathway
          response to fatty acid
          response to growth factor
          cellular response to fatty acid
          response to dexamethasone
          positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response
          receptor binding
          insulin receptor binding
          insulin-like growth factor receptor binding
          platelet-derived growth factor receptor binding
          neurotrophin TRKA receptor binding
          protein binding
          calmodulin binding
          protein C-terminus binding
          transcription factor binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          protein domain specific binding
          estrogen receptor binding
          receptor tyrosine kinase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity
          ErbB-3 class receptor binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          insulin binding
          insulin receptor substrate binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase regulator activity
          ATPase binding
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P395785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125841 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P395785 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P395785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P395785 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515349 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60711 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96487 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102827 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73951 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10821050 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371776_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371776_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370114_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370114_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370114_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370114_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019468.rn.1 TC0200002755.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370114_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370114_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821050 - -
          Rat Genome U34 Set D64045_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U50412_at - -
          Rat Genome U34 Set D64045_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U50412_at - -
          Rat Genome U34 Set D64045_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21585237 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline