Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01648593_g1
          See other ZFHX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfhx2
          Gene Name:
          zinc finger homeobox 2
          Gene Aliases:
          ZFH
          Chromosome Location:
          Chr.15: 33719313 - 33752665 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01648593_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfhx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001098803.1 NP_001092273.1 9 - 10 7080 117
          XM_008770677.1 XP_008768899.1 8 - 9 8855 117
          XM_008770678.1 XP_008768900.1 7 - 8 8780 117
          GenBank mRNA AY237644.1 - 1 - 2 2390 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001693.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          adult behavior
          zinc ion binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P031875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160412 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P031875 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18264 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37531 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783759 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378217_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398008_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398008_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378217_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390368_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390368_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398008_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378217_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378217_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398008_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500010927.rn.1 TC1500001693.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390368_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390368_at - -
          Rat Expression Set 230 1378217_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378217_at - -
          Rat Expression Set 230 1398008_at - -
          Rat Expression Set 230 1398008_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783749 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21210820 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21336499 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366771 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline