Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01649308_m1
          See other P4HA3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          P4ha3
          Gene Name:
          prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide III
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 165295844 - 165330922 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01649308_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: P4ha3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198775.1 NP_942070.1 12 - 13 1591 129
          XM_008759761.1 XP_008757983.1 13 - 14 1669 129
          XM_008759762.1 XP_008757984.1 12 - 13 1602 129
          GenBank mRNA AY313450.1 - 12 - 13 1591 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002137.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene P4ha3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          peptidyl-proline hydroxylation
          oxidation-reduction process
          procollagen-proline 4-dioxygenase activity
          iron ion binding
          oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular oxygen, incorporation of two atoms of oxygen
          L-ascorbic acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P132877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132876 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P132876 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P226697 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P650571 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3515 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23637 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29082 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10709034 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385579_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393129_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385579_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393129_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393129_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393129_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100016455.rn.1 TC0100002137.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385579_at - -
          Rat Expression Set 230 1385579_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393129_at - -
          Rat Expression Set 230 1393129_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709034 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997836_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179958_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22141917 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350336 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55425 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline