Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01747476_m1
          See other MCM8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mcm8
          Gene Name:
          minichromosome maintenance complex component 8
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 125470497 - 125500795 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01747476_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mcm8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106514.1 NP_001099984.1 5 - 6 739 69
          XM_006235074.2 XP_006235136.1 5 - 6 692 69
          XM_008762163.1 XP_008760385.1 5 - 6 724 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001777.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via homologous recombination
          DNA replication
          cellular response to DNA damage stimulus
          female gamete generation
          male gamete generation
          DNA binding
          helicase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151593 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051208 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051208 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P550850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96402 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840124 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840123 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10840112 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381130_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381130_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381130_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381130_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012832.rn.1 TC0300001777.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381130_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381130_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840112 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20886778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364275 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline