Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01747667_m1
          See other ZFP110 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp110
          Gene Name:
          zinc finger protein 110
          Gene Aliases:
          Nrif1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 65741769 - 65757455 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01747667_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp110
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024775.1 NP_001019946.1 6 - 7 1027 66
          XM_006228111.2 XP_006228173.1 5 - 6 1758 66
          XM_006228112.2 XP_006228174.1 6 - 7 1591 66
          GenBank mRNA BC097420.1 - 6 - 7 1027 7454819 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004681.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp110

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          apoptotic process
          regulation of JNK cascade
          neuron apoptotic process
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          retinal cell apoptotic process
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          neurotrophin p75 receptor binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P189660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1720 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P189660 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P189660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P189660 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P189660 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44825 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22149 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704223 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372593_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372593_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372593_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372593_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100036984.rn.1 TC0100004681.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372593_at - -
          Rat Expression Set 230 1372593_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704223 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137283_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371117 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline