Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01748421_m1
          See other BMPR1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bmpr1b
          Gene Name:
          bone morphogenetic protein receptor, type IB
          Gene Aliases:
          CFK-43a
          Chromosome Location:
          Chr.2: 247403821 - 247676541 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01748421_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bmpr1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024259.1 NP_001019430.1 7 - 8 1076 67
          XM_006233400.2 XP_006233462.1 11 - 12 1920 67
          XM_006233401.2 XP_006233463.1 10 - 11 1581 67
          XM_008761513.1 XP_008759735.1 10 - 11 1780 67
          XM_008761514.1 XP_008759736.1 13 - 14 2302 67
          GenBank mRNA BC092609.1 - 7 - 8 1076 7310757 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004812.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bmpr1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          cartilage condensation
          ovarian cumulus expansion
          eye development
          chondrocyte differentiation
          protein phosphorylation
          inflammatory response
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway
          biological_process
          dorsal/ventral pattern formation
          signal transduction by protein phosphorylation
          cell differentiation
          positive regulation of bone mineralization
          BMP signaling pathway
          retinal ganglion cell axon guidance
          limb morphogenesis
          ovulation cycle
          camera-type eye development
          positive regulation of cell differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          retina development in camera-type eye
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          molecular_function
          protein serine/threonine kinase activity
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          transforming growth factor beta receptor activity, type I
          ATP binding
          SMAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P078822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42444 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P078822 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P078822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P078822 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P337733 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79689 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71575 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32191 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827068 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200033288.rn.1 TC0200004812.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827068 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21846330 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353145 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline