Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01748626_m1
          See other CEPT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cept1
          Gene Name:
          choline/ethanolamine phosphotransferase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 209118140 - 209162072 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01748626_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cept1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007699.1 NP_001007700.1 8 - 9 1360 122
          XM_006233116.2 XP_006233178.1 8 - 9 1288 122
          XM_006233117.2 XP_006233179.1 8 - 9 1288 122
          XM_006233118.2 XP_006233180.1 8 - 9 2125 122
          GenBank mRNA BC079471.1 - 8 - 9 1360 7122765 122
          FQ212036.1 - 8 - 9 1256 122

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004419.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cept1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphatidylethanolamine biosynthetic process
          phosphatidylcholine biosynthetic process
          CDP-choline pathway
          diacylglycerol cholinephosphotransferase activity
          ethanolaminephosphotransferase activity
          phosphotransferase activity, for other substituted phosphate groups
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P245916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1762 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245916 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P245916 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P245916 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99142 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9193 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 464 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55045 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825796 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388977_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388977_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388977_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388977_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030541.rn.1 TC0200004419.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030540.rn.1 TC0200004419.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388977_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388977_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825796 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892325_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21988504 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367829 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53537 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline