Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01748675_m1
          See other AKAP8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akap8
          Gene Name:
          A kinase (PRKA) anchor protein 8
          Gene Aliases:
          Akap95
          Chromosome Location:
          Chr.7: 14323298 - 14339853 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01748675_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Akap8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053855.1 NP_446307.1 7 - 8 1056 76
          XM_006241047.2 XP_006241109.1 7 - 8 1278 76
          GenBank mRNA BC166580.1 - 7 - 8 1056 7380301 76
          U01914.1 - 7 - 8 1031 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002237.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic chromosome condensation
          DNA binding
          double-stranded DNA binding
          zinc ion binding
          protein kinase A regulatory subunit binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P14884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178532 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14884 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P14884 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P14884 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700767418 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59986 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700767418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10900974 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370911_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370911_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370911_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370911_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700017951.rn.1 TC0700002237.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370911_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370911_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900974 - -
          Rat Genome U34 Set U01914_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21437990 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355272 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline