Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01749035_m1
          See other KLRB1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klrb1a
          Gene Name:
          killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1A
          Gene Aliases:
          NKR-P1A, Nkrp1a
          Chromosome Location:
          Chr.4: 161949189 - 161966642 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01749035_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klrb1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010964.1 NP_001010964.1 3 - 4 275 71
          XM_006237414.2 XP_006237476.1 3 - 4 335 71
          GenBank mRNA EF100677.1 - 3 - 4 259 71
          EF100681.1 - 3 - 4 259 71
          EF100683.1 - 3 - 4 259 71
          FJ416340.1 - 3 - 4 280 71
          M62891.1 - 3 - 4 275 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003834.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klrb1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P598304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87872 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P598304 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P598304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P598304 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P598304 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701092758 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701882073 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68956 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701882073 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701092758 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865940 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370499_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370499_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370499_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370499_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027293.rn.1 TC0400003834.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027295.rn.1 TC0400003834.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027294.rn.1 TC0400003834.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370499_at - -
          Rat Expression Set 230 1370499_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865940 - -
          Rat Genome U34 Set M62891_at - -
          Rat Genome U34 Set M62891_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22204047 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375160 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57890 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline