Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01749553_g1
          See other PERM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Perm1
          Gene Name:
          PPARGC1 and ESRR induced regulator, muscle 1
          Gene Aliases:
          RGD1304931
          Chromosome Location:
          Chr.5: 173640780 - 173646073 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01749553_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Perm1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108001.1 NP_001101471.1 3 - 4 2589 75
          GenBank mRNA BC088460.1 - 2 - 3 232 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002097.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          regulation of transcription, DNA-templated
          response to muscle activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P121796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26110 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P121796 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P121796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P121796 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P258147 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78794 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874860 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385518_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385518_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385518_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385518_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016132.rn.1 TC0500002097.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385518_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385518_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874860 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22349532 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650539 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline