Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01749599_m1
          See other AKIRIN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akirin1
          Gene Name:
          akirin 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 141415226 - 141430627 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01749599_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Akirin1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001030054.1 NP_001025225.1 3 - 4 586 98
          GenBank mRNA CB761626.1 - 1 - 2 140 98
          CV107792.1 - 3 - 4 586 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003556.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Akirin1

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155353 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16894 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16894 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73144 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14375 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10879667 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392908_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392908_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392908_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392908_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026544.rn.1 TC0500003556.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392908_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392908_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879667 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070128_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21521796 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline