Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01750033_m1
          See other RAD23B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rad23b
          Gene Name:
          RAD23 homolog B (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 72103704 - 72141701 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01750033_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rad23b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025275.1 NP_001020446.1 9 - 10 1421 104
          GenBank mRNA BC070960.1 - 5 - 6 640 104
          BC090351.1 - 6 - 7 884 104
          BC098674.1 - 9 - 10 1421 7190031 104
          BC111406.1 - 4 - 5 560 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000683.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rad23b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          damaged DNA-binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide-excision repair, DNA damage recognition
          nucleotide-excision repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          spermatogenesis
          biological_process
          regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          molecular_function
          damaged DNA binding
          polyubiquitin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P991273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P991273 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P991273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P991273 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P315022 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P991273 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28751 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61189 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10869174 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388550_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391491_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388550_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391491_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391491_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388550_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391491_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388550_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004632.rn.1 TC0500000683.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388550_at - -
          Rat Expression Set 230 1388550_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391491_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1391491_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869174 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850334_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145997_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229244_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20902626 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363089 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline