Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01750554_m1
          See other MNT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mnt
          Gene Name:
          MAX network transcriptional repressor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 61674594 - 61700504 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01750554_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mnt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105807.1 NP_001099277.1 1 - 2 478 62
          XM_008767959.1 XP_008766181.1 1 - 2 11125 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001058.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of transcription, DNA-templated
          cell aging
          regulation of cell cycle
          negative regulation of apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P731510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140336 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P731510 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P731510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P731510 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P555890 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10735818 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375929_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375929_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375929_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375929_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000009566.rn.1 TC1000001058.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000009565.rn.1 TC1000001058.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375929_at - -
          Rat Expression Set 230 1375929_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735818 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21991355 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370684 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline