Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01751306_m1
          See other VPS25 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vps25
          Gene Name:
          vacuolar protein sorting 25 homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 89174684 - 89180165 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01751306_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vps25
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001173451.1 NP_001166922.1 5 - 6 448 102
          GenBank mRNA FQ213477.1 - 5 - 6 428 102
          FQ220187.1 - 5 - 6 428 102
          FQ229682.1 - 5 - 6 428 102
          FQ233075.1 - 5 - 6 429 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004366.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          biological_process
          protein transport
          molecular_function
          protein kinase activity
          ATP binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P127516 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044593 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044593 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P127516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P127516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P044593 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1054085 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10738347 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371651_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371651_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371651_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371651_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040596.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040600.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040594.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040595.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040607.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040590.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040592.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040597.rn.1 TC1000004366.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371651_at - -
          Rat Expression Set 230 1371651_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011176_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102027_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21837368 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline