Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01751742_m1
          See other METTL2B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mettl2b
          Gene Name:
          methyltransferase like 2B
          Gene Aliases:
          Mettl2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 93353944 - 93367769 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01751742_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mettl2b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108839.1 NP_001102309.1 8 - 9 1053 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001749.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          methylation
          methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P028270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143985 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P028270 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P028270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P028270 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P534791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10738934 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388668_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388668_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379858_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379858_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016004.rn.1 TC1000001749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016005.rn.1 TC1000001749.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379858_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379858_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20812968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370775 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline