Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01752122_m1
          See other C1QTNF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C1qtnf1
          Gene Name:
          C1q and tumor necrosis factor related protein 1
          Gene Aliases:
          Ctrp1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 107455845 - 107477160 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01752122_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C1qtnf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007675.1 NP_001007676.1 3 - 4 564 66
          XM_006247800.2 XP_006247862.1 3 - 4 1090 66
          XM_006247801.2 XP_006247863.1 3 - 4 705 66
          XM_006247802.2 XP_006247864.1 3 - 4 1162 66
          XM_008768374.1 XP_008766596.1 3 - 4 766 66
          GenBank mRNA BC083720.1 - 3 - 4 564 7190841 66
          FQ209955.1 - 3 - 4 665 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002031.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene C1qtnf1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          negative regulation of platelet activation
          positive regulation of gene expression
          regulation of glucose metabolic process
          positive regulation of MAPK cascade
          protein homooligomerization
          positive regulation of protein kinase B signaling
          protein heterotrimerization
          negative regulation of platelet aggregation
          positive regulation of aldosterone secretion
          collagen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P520929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P520929 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P520929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P520929 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P520929 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84662 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59246 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10739927 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374722_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372590_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372590_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374722_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374722_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374722_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000018241.rn.1 TC1000002031.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000018242.rn.1 TC1000002031.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374722_at - -
          Rat Expression Set 230 1374722_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739927 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20715094 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365038 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52439 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline