Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01752251_m1
          See other ABCA9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Abca9
          Gene Name:
          ATP-binding cassette, subfamily A (ABC1), member 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 98412263 - 98473420 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01752251_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Abca9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008768405.1 XP_008766627.1 30 - 31 5050 57

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP-binding cassette (ABC) transporter primary active transporter transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          biological_process
          metabolic process
          molecular_function
          transporter activity
          ATP binding
          ATPase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P131311 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P131311 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P131311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P131311 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P131311 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748639 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059440_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349264 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55563 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline