Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01753471_m1
          See other FBXL3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbxl3
          Gene Name:
          F-box and leucine-rich repeat protein 3
          Gene Aliases:
          Fbxl3a
          Chromosome Location:
          Chr.15: 93647307 - 93667395 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01753471_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fbxl3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100568.1 NP_001094038.1 4 - 5 798 65
          XM_006252442.2 XP_006252504.1 4 - 5 1015 65
          GenBank mRNA BC092649.1 - 2 - 3 310 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500002336.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein destabilization
          regulation of circadian rhythm
          entrainment of circadian clock by photoperiod
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          ubiquitin-protein transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1022395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1022395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1022395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1022395 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1022395 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65956 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10785631 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372969_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377484_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377484_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373147_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372969_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373147_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372969_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372969_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373147_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377484_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373147_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377484_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015733.rn.1 TC1500002336.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015734.rn.1 TC1500002336.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015730.rn.1 TC1500002336.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377484_at - -
          Rat Expression Set 230 1377484_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372969_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372969_at - -
          Rat Expression Set 230 1373147_at - -
          Rat Expression Set 230 1373147_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785631 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137161_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145387_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21566179 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364837 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline