Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01753875_m1
          See other STAM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stam2
          Gene Name:
          signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 38230676 - 38277433 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01753875_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stam2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012085.1 NP_001012085.1 13 - 14 1451 67
          GenBank mRNA BC083912.1 - 13 - 14 1451 7134287 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003115.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Stam2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          intracellular protein transport

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P131899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93146 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P131899 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18011 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76355 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11024 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44942 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100924 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28252 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10845322 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384810_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384810_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300024168.rn.1 TC0300003115.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384810_at - -
          Rat Expression Set 230 1384810_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845322 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375885 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline