Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01754035_m1
          See other XKRX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xkrx
          Gene Name:
          XK, Kell blood group complex subunit-related, X-linked
          Gene Aliases:
          XRG2
          Chromosome Location:
          Chr.X: 104973083 - 104984261 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01754035_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Xkrx
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012230.1 NP_001012230.1 2 - 3 716 78
          GenBank mRNA AY534257.1 - 2 - 3 716 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00002181.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xkrx

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P074775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40718 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P074775 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P074775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P074775 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40416 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50023 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10939261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10939263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10939262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10939260 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00013618.rn.1 TC0X00002181.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10939260 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21549485 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374698 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline