Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01754267_m1
          See other SYCP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sycp2
          Gene Name:
          synaptonemal complex protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 173884559 - 173948298 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01754267_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sycp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130735.1 NP_570091.1 43 - 44 4598 69
          XM_008762546.1 XP_008760768.1 32 - 33 3598 69
          XM_008762547.1 XP_008760769.1 43 - 44 5544 69
          GenBank mRNA Y08981.1 - 43 - 44 4598 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004993.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sycp2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          male meiosis
          female meiotic division
          fertilization
          organ morphogenesis
          negative regulation of apoptotic process
          male genitalia morphogenesis
          cell division
          meiotic cell cycle
          DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P185215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121691 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P185215 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P185215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P185215 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P185215 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63673 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79645 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64738 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44516 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10852200 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368499_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368499_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368499_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368499_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300037865.rn.1 TC0300004993.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300037864.rn.1 TC0300004993.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368499_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368499_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852200 - -
          Rat Genome U34 Set Y08981_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21668208 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356374 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57536 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline