Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01754362_m1
          See other GTPBP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gtpbp3
          Gene Name:
          GTP binding protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 19897135 - 19902226 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01754362_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gtpbp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011919.1 NP_001011919.1 3 - 4 440 90
          GenBank mRNA BC087083.1 - 3 - 4 440 7189218 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000259.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gtpbp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          tRNA modification
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P669870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929036 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P669870 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P669870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P669870 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66468 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787289 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398438_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398438_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398438_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398438_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600002531.rn.1 TC1600000259.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398438_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398438_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787289 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376376 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375414 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline