Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01755519_g1
          See other SNRPD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Snrpd1
          Gene Name:
          small nuclear ribonucleoprotein D1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 1866065 - 1876613 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01755519_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Snrpd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106163.1 NP_001099633.1 3 - 4 401 86
          XM_008771943.1 XP_008770165.1 3 - 4 293 86
          GenBank mRNA BC167095.1 - 3 - 4 294 9091450 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spliceosomal snRNP assembly
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P042405 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P478919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76735 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042405 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P478919 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042405 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P478919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P042405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P478919 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P478919 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P478917 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P653673 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6128 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10800140 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383107_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379320_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383107_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379320_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379320_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379320_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383107_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383107_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800000210.rn.1 TC1800000023.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800000208.rn.1 TC1800000023.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800000211.rn.1 TC1800000023.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800000209.rn.1 TC1800000023.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383107_at - -
          Rat Expression Set 230 1379320_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383107_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379320_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800140 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102591_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22207646 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline