Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01755938_m1
          See other FAM149B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam149b1
          Gene Name:
          family with sequence similarity 149, member B1
          Gene Aliases:
          RGD1359592
          Chromosome Location:
          Chr.15: 4361860 - 4399753 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01755938_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam149b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013878.1 NP_001013900.1 12 - 13 1564 105
          XM_006251632.2 XP_006251694.1 13 - 14 1835 105
          XM_006251634.2 XP_006251696.1 11 - 12 1465 105
          GenBank mRNA BC087126.1 - 12 - 13 1564 7111155 105

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001276.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fam149b1

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68567 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100828 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100828 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P114406 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33284 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782349 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373709_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373709_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373709_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373709_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500008048.rn.1 TC1500001276.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373709_at - -
          Rat Expression Set 230 1373709_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782349 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20995997 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354804 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline