Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756046_m1
          See other ZDHHC11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zdhhc11
          Gene Name:
          zinc finger, DHHC-type containing 11
          Gene Aliases:
          Zdhhc20, Znf399
          Chromosome Location:
          Chr.1: 31906061 - 31936536 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756046_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zdhhc11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039342.2 NP_001034431.2 6 - 7 829 73
          XM_006227796.2 XP_006227858.1 5 - 6 841 73
          XM_006227797.2 XP_006227859.1 5 - 6 790 73
          GenBank mRNA AY886527.1 - 6 - 7 861 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004270.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          zinc ion binding
          protein-cysteine S-palmitoyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P108294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139587 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P108294 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P108294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P108294 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73399 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48711 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10717463 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100034106.rn.1 TC0100004270.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100034107.rn.1 TC0100004270.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717463 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21968270 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371967 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-snt5b:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline